Learn More
Ammoniumacetatlösung 0.25M, zertifiziert, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10649633
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumacetatlösung 0.25M, zertifiziert, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10649633
500 mL, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 10649633
Marke: Fisher Chemical J/0200/PB08
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
CAS 631-61-8
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Summenformel C2H7NO2
MDL-Nummer 13066
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC-Name Azanium; Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ammonium acetate 0.25M for for HPLC method development
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumacetatlösung 0.25M, zertifiziert, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical >