Learn More
Ammoniumacetat, LC-MS Ultra, Honeywell™
Artikelnummer. 15691400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, Eluentenzusatz für UHPLC-MS
  • Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
  • Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
  • Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
  • Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
  • Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Verpackt in Plastikflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
CAS 631-61-8
Menge 25 g
Summenformel C2H7NO2
Strukturformel CH3CO2NH4
MDL-Nummer MFCD00013066
Beilstein 4186741
Synonym Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC-Name Azanium; Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formelmasse 77.08 mol
Güte LC-MS Ultra
Verpackung Kunststoffflaschen
Glührückstand ≤0.01 % (als SO4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ammoniumacetat
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumacetat, LC-MS Ultra, Honeywell™ >