Learn More
Ammoniumacetat, Honeywell Artikelnummer.: 15615510
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumacetat, Honeywell
Artikelnummer. 15615510 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 15615510
Marke: Honeywell Research Chemicals 43131150G
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
≥99.99 % Spurenmetalle
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
MDL-Nummer MFCD00013066
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
Menge 50 g
Strukturformel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formelmasse 77.08 mol
Reinheit (%) ≥99.99 % (Spurenmetallbasis)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumacetat, Honeywell >