Learn More
Ammoniumacetat, für HPLC, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15671570
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumacetat, für HPLC, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671570 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 15671570
Marke: Honeywell-Fluka 17836250G
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für HPLC, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
MDL-Nummer MFCD00013066
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
Menge 250 g
Strukturformel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C
Formelmasse 77.08 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Produktidentifikator
  • Ammoniumacetat
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumacetat, für HPLC, Honeywell Fluka™ >