Learn More
Ammoniumacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium acetate is widely utilized as a catalyst in the Knoevenagel condensation. It is the primary source of ammonia in the Borch reaction in organic synthesis. It is used with distilled water to make a protein precipitating reagent. It acts as a buffer for electrospray ionization (ESI) mass spectrometry of proteins and other molecules and as mobile phases for high performance liquid chromatography (HPLC). Sometimes, it is used as a biodegradable de-icing agent and an acidity regulator in food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ammoniumacetat wird häufig als Katalysator bei der Knoevenagel-Kondensation verwendet. Ist die primäre Ammoniakquelle in der Borch-Reaktion in der organischen Synthese. Wird mit destilliertem Wasser verwendet, um ein Proteinfällungsreagenz zu bilden. Dient als Puffer für die Elektrospray-Ionisation (ESI)-Massenspektronomie von Proteinen und anderen Molekülen und als mobile Phasen für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC). Wird manchmal als biologisch abbaubares Enteisungsmittel und als Säureregler in Lebensmittelzusatzstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton und flüssigem Ammoniak.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium acetate |
Schmelzpunkt | ∼114°C (decomposition) |
Dichte | 1.17 |
Siedepunkt | (decomposition) |
Flammpunkt | 136°C (277°F) |
Geruch | Ammonia-like |
Strukturformel | CH3COONH4 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 4186741 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10255034 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A16343.0B,A16343.30,A16343.0I |
10253298 | Analysenzertifikat | 09/12/2024 | A16343.0B,A16343.30,A16343.0I |
10245535 | Analysenzertifikat | 02/02/2023 | A16343.0B,A16343.30,A16343.0I |
10242166 | Analysenzertifikat | 19/07/2022 | A16343.0B,A16343.30,A16343.0I |
10239369 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A16343.0B,A16343.30,A16343.0I |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium acetate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.