Learn More
Ammoniumacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11467807
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467807
1000 g, 1000 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11467807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16343.0B
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Ammonium acetate is widely utilized as a catalyst in the Knoevenagel condensation. It is the primary source of ammonia in the Borch reaction in organic synthesis. It is used with distilled water to make a protein precipitating reagent. It acts as a buffer for electrospray ionization (ESI) mass spectrometry of proteins and other molecules and as mobile phases for high performance liquid chromatography (HPLC). Sometimes, it is used as a biodegradable de-icing agent and an acidity regulator in food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumacetat wird häufig als Katalysator bei der Knoevenagel-Kondensation verwendet. Ist die primäre Ammoniakquelle in der Borch-Reaktion in der organischen Synthese. Wird mit destilliertem Wasser verwendet, um ein Proteinfällungsreagenz zu bilden. Dient als Puffer für die Elektrospray-Ionisation (ESI)-Massenspektronomie von Proteinen und anderen Molekülen und als mobile Phasen für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC). Wird manchmal als biologisch abbaubares Enteisungsmittel und als Säureregler in Lebensmittelzusatzstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton und flüssigem Ammoniak.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
MDL-Nummer MFCD00013066
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium acetate
Schmelzpunkt ∼114°C (decomposition)
Dichte 1.17
Siedepunkt (decomposition)
Flammpunkt 136°C (277°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel CH3COONH4
Menge 1000 g
Beilstein 4186741
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,495
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,acetone and liquid ammonia.
Formelmasse 77.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Name des Produkts
Ammoniumacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >