Learn More
Ammoniaklösung, 25 %, reinst, SLR, d=0.91, Fisher Chemical Artikelnummer.: 12686667
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniaklösung, 25 %, reinst, SLR, d=0.91, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12686667 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
5 l, HDPE-Kunststoffflasche
Click to view available options
5 l, HDPE-Kunststoffflasche
Artikelnummer. 12686667
Marke: Fisher Chemical A/3320/PB21
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
pH 12
Farbe Farblos
Siedepunkt 38°C
CAS 1336-21-6
Schmelzpunkt -57°C
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Menge 5 L
SMILES N.O
IUPAC-Name Aminhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdichte 0.59
Dampfdruck 500 hPa at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/3320/PB21,A/3320/PB17,A/3320/PB15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Ammonia
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniaklösung, 25 %, reinst, SLR, d=0.91, Fisher Chemical >