Learn More
Ammoniaklösung, 20 %, hochrein, SLR, d=0.92, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
5 l, HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
pH | 13.6 |
Farbe | Farblos |
CAS | 1336-21-6 |
Summenformel | H5NO |
MDL-Nummer | MFCD00066650 |
InChI-Schlüssel | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.O |
IUPAC-Name | Aminhydrat |
Molekulargewicht (g/mol) | 35.05 |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniaklösung, 20 %, hochrein, SLR, d=0.92, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur