Learn More
Ammoniaklösung, 20 %, reinst, SLR, d=0.92, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10477672
Ammoniaklösung, 20 %, reinst, SLR, d=0.92, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10477672 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 l, Flasche aus Braunglas
Click to view available options
1 l, Flasche aus Braunglas
Artikelnummer. 10477672
Marke: Fisher Chemical A/3366/15
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
pH 13,6
Farbe Farblos
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC-Name Aminhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdichte 0.59
Dampfdruck 500 hPa 50
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniaklösung, 20 %, reinst, SLR, d=0.92, Fisher Chemical >