Learn More
Ammoniaklösung20 -22 %, Sreinnmetall™ , für Sreinnmetallanalyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
pH | 13.6 |
Farbe | Farblos |
CAS | 1336-21-6 |
Summenformel | H5NO |
MDL-Nummer | 66650 |
Dampfdichte | 0.59 |
Dampfdruck | 500 hPa 50 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium hydroxide solution, 20-22%
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniaklösung20 -22 %, Sreinnmetall™ , für Sreinnmetallanalyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur