Beschreibung
Selective inhibitor of TANK-binding kinase 1 (TBK1) and IKKε (IC50 values are ∽1-2 μM). Displays no effect on IKKα or IKKβ at these concentrations. Reversibly lowers weight, increases insulin sensitivity, and reduces inflammation and steatosis in three mouse models of obesity. Exhibits antiallergic activity; inhibits the release of histamine from rat mast cells. Also binds to Hsp90 and inhibits C-terminal chaperone activity in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amlexanox |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 298.29 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amlexanox, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur