Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amisulpride |
CAS | 71675-85-9 |
Schmelzpunkt | 127.0°C |
Summenformel | C17H27N3O4S |
Menge | 1 g |
Synonym | amisulpride, aminosultopride, solian, amisulprida, amisulpridum, deniban, amisulpridum inn-latin, amisulprida inn-spanish, amisulpride inn, amisulpiride |
InChI-Schlüssel | NTJOBXMMWNYJFB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)C2=CC(=C(C=C2OC)N)S(=O)(=O)CC |
IUPAC-Name | 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-Methoxybenzamid |
Molekulargewicht (g/mol) | 369.48 |