Learn More
Aminopterin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17555545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminopterin
Verpackung Glasflasche
CAS 54-62-6
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Summenformel C19H20N8O5
MDL-Nummer 00036692
Farbe Hellgelb bis Gelb/Braun
Schmelzpunkt 225°C
Merck Index 13-471
Löslichkeit Löslich in DMF, DMSO
InChI-Schlüssel TVZGACDUOSZQKY-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=NC(N)=C2N=C(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O)C=NC2=N1
IUPAC-Name 2-[(4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]amino}phenyl)formamido]pentandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 440.42
Menge 100 mg
Name des Produkts
Aminopterin, Thermo Scientific™ >