Learn More
Aminoguanidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10140812
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aminoguanidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10140812 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10140812
Marke: Thermo Scientific Acros 368911000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1937-19-5 | CH6N4·HCl | 110.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1937-19-5
Summenformel CH6N4·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 110.55
MDL-Nummer MFCD00039074
InChI-Schlüssel UBDZFAGVPPMTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine hydrochloride, pimagedine hcl, guanylhydrazine hydrochloride, hydrazinecarboximidamide hydrochloride, aminoguanidinehydrochloride, aminoguanidine hcl, pimagedine hydrochloride, aminoguanidine monohydrochloride, hydrazinecarboximidamide, hydrochloride
PubChem CID 2734687
IUPAC-Name 2-Aminoguanidin;Hydrochlorid
SMILES C(=NN)(N)N.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Aminoguanidine hydrochloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt >160.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NNHC(=NH)NH2·HCl
Menge 100 g
Beilstein 03, IV, 236
Merck Index 15, 438
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 110.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer368911000,368910250
ChargennummerA0470683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer368911000,368910250
ChargennummerA0464593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Artikelnummer368911000,368910250
ChargennummerA0460661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Artikelnummer368911000,368910250
ChargennummerA0454777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer368911000,368910250
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aminoguanidine hydrochloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Aminoguanidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >