Learn More
Amidosulfonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433960
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Amidosulfonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433960
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11433960
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18836.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97.088 g/mol
Amidosulfonic acid is widely utilized as a green catalyst for the preparation of amide from ketoxime. It finds an application as a titrant in the determination of the burette injection volume and chemical calibration factor. It is an efficient catalyst in the synthesis of polyhydroquinoline derivatives by Hantzsch condensation reaction, deazaoxaflavin, fatty acid methyl and ethyl esters and in the isolation of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from bamboo fiber. It is involved in the determination of silicates in water samples. It acts as a neutralizing agent during the determination of paracetamol by Glynn and Kendal colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amidosulfonsäure wird häufig als grüner Katalysator für die Herstellung von Amid aus Ketoxim verwendet. Es findet Anwendung als Titrationsmittel bei der Bestimmung des Injektionsvolumens von Büretten und des chemischen Kalibrierfaktors. Sie ist ein effizienter Katalysator bei der Synthese von Polyhydrochinolin-Derivaten durch Hantzsch-Kondensationsreaktion, Deazaoxaflavin, Fettsäuremethyl- und Ethylester sowie bei der Isolierung von 5-Hydroxymethylfurfural (HMF) aus Bambusfasern. Sie ist an der Bestimmung von Silikaten in Wasserproben beteiligt. Es wirkt während der Bestimmung von Paracetamol mittels der kolorimetrischen Methoden nach Glynn und Kendal als neutralisierendes Mittel.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, Dimethylfluorid und Methanol. Unlöslich in Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Chlorverbindungen, Nitraten, Karbonaten, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5329-14-6
Summenformel H3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 97.088
MDL-Nummer MFCD00011603
InChI-Schlüssel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-Name Sulfamidsäure
SMILES NS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amidosulfonic acid
pH 1.2
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Dichte 2.12
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Strukturformel H2NSO3H
UN-Nummer UN2967
Merck Index 148921
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,dimethyl fluoride and methanol. Insoluble in hydrocarbons.
Formelmasse 97.09
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0465494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 ArtikelnummerA18836.36,A18836.22,A18836.0E
ChargennummerA0457886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA18836.36,A18836.22,A18836.0E
ChargennummerA0452907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 ArtikelnummerA18836.36,A18836.22,A18836.0E
ChargennummerA0437566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2022 ArtikelnummerA18836.36,A18836.22,A18836.0E
ChargennummerA0445100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 ArtikelnummerA18836.36,A18836.22,A18836.0E
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amidosulfonic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfamic acid
Name des Produkts
Amidosulfonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >