Learn More
AMG 9810, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Potent and selective, competitive vanilloid TRPV1 receptor antagonist (IC50 = 17 nM). Inhibits capsaicin-, proton-, heat- and endogenous ligand-induced activation of human and rat recombinant TRPV1 receptors. Displays antihyperalgesic properties in a rat model of inflammatory pain.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | AMG 9810 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 337.42 |
Reinheit (%) | >98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AMG 9810, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur