Learn More
Cytiva Amersham™ Verstärkte Nitrozellulose-Membran für das Blotting
Die Nitrocellulosemembran mit einer Porengröße von 0,45 μm eignet sich für Proteine mit einem breiten Molekulargewicht.
Marke: Cytiva 10600124
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Niedriges Hintergrundsignal und hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse.
- Mit einer Vielzahl von Markierungs- und Nachweissystemen kompatibel.
- Hohe Bindungskapazität.
- Geeignet für Proteine aus einem breiten Spektrum an Molekulargewichten.
- Die firmeneigene Nitrocellulose-Formel liefert eine lange Haltbarkeit gebundener Proteine.
- In gängigen vorgeschnittenen Größen für Ihre Anwendung erhältlich.
Spezifikation
Blot-Membran | |
Protein | |
Je 1 | |
Für Western-, Southern- and Northern-Blot-Verfahren |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- ||Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Verstärkte Nitrozellulose-Membran für das Blotting > Porengröße: 0.45um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur