Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen
Für stabiles Proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ unterstützte Nitrocellulosemembranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
311.00 CHF - 560.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 4 m |
---|---|
Menge | Jeweils |
Format | Rolle |
Material | Nitrocellulose und inerter Polyester |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15220033
|
Cytiva
10600016 |
4 m | 30 cm | 0,45 μm | Jeweils |
515.00 CHF
0.60 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15289804
|
Cytiva
10600015 |
4 m | 30 cm | 0,2 μm | Jeweils |
560.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15299804
|
Cytiva
10600017 |
4 m | 20 cm | 0.2 μm | Jeweils |
435.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15209814
|
Cytiva
10600018 |
4 m | 20 cm | 0,45 μm | Jeweils |
381.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15229814
|
Cytiva
10600020 |
4 m | 15 cm | 0,45 μm | Jeweils |
311.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15219814
|
Cytiva
10600019 |
4 m | 15 cm | 0.2 μm | Jeweils |
346.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Für stabiles Proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ unterstützte NC Nitrozellulose-Membranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Rollenspender.
- Membranen bestehen aus Nitrozellulose, die von einem reaktionsträgen Polyester-Vliesstoff in der Membran gehalten wird.
- Die Halterung beeinflusst weder Übertragungsbedingungen oder -ergebnisse.
Spezifikation
4 m | |
Jeweils | |
Rolle | |
Nitrocellulose und inerter Polyester |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitrocellulose