Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen
Für stabiles Proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ unterstützte Nitrocellulosemembranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke:  Cytiva 10600018
297.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15209814
  • 381.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für stabiles Proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ unterstützte NC Nitrozellulose-Membranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Rollenspender.
  • Membranen bestehen aus Nitrocellulose und einem in der Membran enthaltenen Trägermaterial aus inertem Polyestervlies
  • Das Trägermaterial hat keinen Einfluss auf die Transfereigenschaften oder Ergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 m
Jeweils
Nitrocellulose und inerter Polyester
20 cm
Rolle
0,45 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
  • UNKNOWN ACUTE-70 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.