Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter
Für hohe Empfindlichkeit, Auflösung und niedrigen Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme, einschließlich Chemolumineszenz-, Fluoreszenz-, kolorimetrische und radioaktive Systeme. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
120.10 CHF - 530.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden |
---|---|
Format | Blatt |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15289814
|
Cytiva
10600034 |
60 cm | 30 cm | 0,45 μm | 5/Pckg. |
510.00 CHF
5 Bögen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15299824
|
Cytiva
10600047 |
20 cm | 20 cm | 0,45 μm | 25/Pckg. |
530.00 CHF
25 Bögen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15209834
|
Cytiva
10600048 |
20 cm | 20 cm | 0,45 μm | 10/Pckg. |
292.00 CHF
10 Bögen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15239844
|
Cytiva
10600065 |
16 cm | 14 cm | 0,45 μm | 25/Pckg. |
299.00 CHF
25 Bögen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15249854
|
Cytiva
10600079 |
10 cm | 10 cm | 0,45 μm | 10/Pckg. |
144.00 CHF
10 Bögen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15259854
|
Cytiva
10600080 |
10 cm | 10 cm | 0.2 μm | 25/Pckg. |
266.00 CHF
25 Bögen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15269854
|
Cytiva
10600081 |
10 cm | 10 cm | 0.2 μm | 10/Pk. | N/A | |||
15289864
|
Cytiva
10600097 |
9 cm | 8 cm | 0.2 μm | 25/Pk. | N/A | |||
15279864
|
Cytiva
10600096 |
9 cm | 8 cm | 0,45 μm | 25/Packung |
155.00 CHF
25 Bögen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Für hohe Empfindlichkeit, Auflösung und niedrigen Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme, einschließlich Chemolumineszenz-, Fluoreszenz-, kolorimetrische und radioaktive Systeme. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Einzelne Folien.
- Ein geringes Hintergrund-Störsignal ermöglicht einen dynamischen Bereich für komplexe Proben.
- Eignet sich für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- bzw. Nukleinsäure-Methoden
- 100 % Reine Nitrocellulose
- Hohe Affinität für Proteine
- Blockiervermögen
Spezifikation
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden | |
Blatt |
Sicherheit und Handhabung
- Amersham Protran Premium
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.