Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter
Für hohe Empfindlichkeit, Auflösung und niedrigen Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme, einschließlich Chemolumineszenz-, Fluoreszenz-, kolorimetrische und radioaktive Systeme. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke:  Cytiva 10600080
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15259854
  • 266.00 CHF / 25 Bögen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für hohe Empfindlichkeit, Auflösung und niedrigen Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme, einschließlich Chemolumineszenz-, Fluoreszenz-, kolorimetrische und radioaktive Systeme. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Einzelne Folien.
  • Ein geringes Hintergrund-Störsignal ermöglicht einen dynamischen Bereich für komplexe Proben.
  • Eignet sich für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- bzw. Nukleinsäure-Methoden
  • 100 % Reine Nitrocellulose
  • Hohe Affinität für Proteine
  • Blockiervermögen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 cm
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden
Blatt
10 cm
25/Pckg.
0.2 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Amersham Protran Premium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.