Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke:  Cytiva 10600044
290.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15269824
  • 315.00 CHF / 10 Bögen
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden.Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen:Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Einzelne Folien.
  • 100 % Reine Nitrocellulose
  • Hohe Affinität für Proteine
  • Blockiervermögen
  • Kompatibel mit einer Reihe von Nachweisverfahren einschließlich Chemolumineszenz-, Chromogen- und Fluoreszenz-Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 cm
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden
Blatt
20 cm
10/Pckg.
0.2 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter > 0.2 μm; Bögen; 20 x 20 cm; 10 Stck./Pckg.