Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen
Verwenden Sie diese vielseitige Nitrozellulosemembran für hervorragende Bindungsaffinität für kleine Proteine und Peptide sowie für Nukleinsäuren. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke:  Cytiva 10600005
423.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15289794
  • 455.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie diese vielseitige Nitrozellulosemembran für hervorragende Bindungsaffinität für kleine Proteine und Peptide sowie für Nukleinsäuren.Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen:Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
In Rollen verpackt.
  • 100 % Reine Nitrocellulose
  • Hohe Affinität für Proteine
  • Blockiervermögen
  • Kompatibel mit einer Reihe von Nachweisverfahren einschließlich Chemolumineszenz-, Chromogen- und Fluoreszenz-Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 m
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden
100 % Reine Nitrocellulose
20 cm
Rolle
0,1 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Amersham Protran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen > 0.1 μm; Rolle; 20 cm x 4 m