Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen
Verwenden Sie diese vielseitige Nitrozellulosemembran für hervorragende Bindungsaffinität für kleine Proteine und Peptide sowie für Nukleinsäuren. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke:  Cytiva 10600000
459.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15239794
  • 590.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie diese vielseitige Nitrozellulosemembran für hervorragende Bindungsaffinität für kleine Proteine und Peptide sowie für Nukleinsäuren.Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen:Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
In Rollen verpackt.
  • 100 % Reine Nitrocellulose
  • Hohe Affinität für Proteine
  • Blockiervermögen
  • Kompatibel mit einer Reihe von Nachweisverfahren einschließlich Chemolumineszenz-, Chromogen- und Fluoreszenz-Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 m
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden
100 % Reine Nitrocellulose
30 cm
Rolle
0,1 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen > 0.1 μm; Rolle; 30 cm x 4 m