Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Zur Verwendung in automatischen Prozessoren oder manuellen Anwendung in Tanks und Schalen mit herkömmlichen Entwicklern und Fixiermitteln für Röntgenfilm. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP ist ein ausgezeichneter Mehrzweckfilm, der aus einer durchsichtigen Basis besteht, die auf beiden Seiten mit einer photographischen Emulsion geschützt und mit einer kratzfesten Schicht beschichtet ist.
313.00 CHF - 790.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis von 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I in direkter oder indirekter Autoradiographie, 32 P, 33 P, 125 I Southern, Northern und Western Blots; 32 S, 33 P, 350 P Sequenzierung, Fluorographie von 3 H, 14 C und 35 S
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10627265
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-46
8 x 10 in. 100 Bögen/Box
790.00 CHF
100 Bögen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10742837
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-45
8 x 10 in. 50 Bögen/Box
540.00 CHF
50 Bögen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10034944
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-42
5 x 7 in. 50 Bögen/Box
313.00 CHF
50 Bögen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10094984
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-44
18 x 24 cm 100 Bögen/Box
595.00 CHF
100 Bögen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10218674
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-43
18 x 24 cm 50 Bögen/Box
369.00 CHF
50 Bögen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10084764
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-50
18 x 24 cm 50 Bögen/Box
378.00 CHF
50 Bögen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Empfindlichkeit bei geringer Konzentration des Ziels
  • Optimiert für die direkte und indirekte Autoradiographie mit 3H, 14C, 32P, 33P, 35S und 125I
  • Klarer Hintergrund für ausgezeichneten Kontrast und bessere Sichtbarkeit der Banden.
  • Bilder in Veröffentlichungsqualität
  • Hohe Auflösung zu günstigem Preis
  • Anwenderfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
Nachweis von 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I in direkter oder indirekter Autoradiographie, 32 P, 33 P, 125 I Southern, Northern und Western Blots; 32 S, 33 P, 350 P Sequenzierung, Fluorographie von 3 H, 14 C und 35 S
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP