Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Sandwiches für Western Blotting
Vorab zugeschnittene, vorgefertigte PVDF-Membran- und Filterpapier-Sandwiches erleichtern Western Blotting
197.00 CHF - 205.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 8 cm |
---|---|
Breite (metrisch) | 9 cm |
Menge | 10 St./Packung |
Format | Sandwich |
Porengröße | 0,2 μm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15259884
|
Cytiva
10600122 |
Amersham Hybond P Sandwich 0,2 um PVDF + 3MM Chr Papier |
197.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15239894
|
Cytiva
10600123 |
Amersham Hybond LFP Sandwich 0,2 um PVDF + 3MM Chr Papier |
205.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Wird zur einfacheren Aufbereitung mit zwei vorkonfigurierten Whatman™ 3MM Chr-Filterpapieren mittlerer Dicke (0.34 mm) geliefert.
- Passt für die meisten Precase-Gelformate.
Spezifikation
8 cm | |
10 St./Packung | |
0,2 μm |
9 cm | |
Sandwich |