Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Sandwiches für Western Blotting
Vorab zugeschnittene, vorgefertigte PVDF-Membran- und Filterpapier-Sandwiches erleichtern Western Blotting
Marke: Cytiva 10600122
136.97 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird zur einfacheren Aufbereitung mit zwei vorkonfigurierten Whatman™ 3MM Chr-Filterpapieren mittlerer Dicke (0.34 mm) geliefert.
- Passt für die meisten Precase-Gelformate.
Spezifikation
8 cm | |
Amersham Hybond P Sandwich 0,2 um PVDF + 3MM Chr Papier | |
Sandwich |
9 cm | |
10 St./Packung | |
0,2 μm |