Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Bögen
Ideal für Western Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind
Marke:  Cytiva 10600101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15219874
  • 181.00 CHF / 25 Bögen
Lager vorrätig
Beschreibung
Einzelne Folien.
  • Hydrophobe Membranen aus PVDF
  • Die geringe Porengröße eliminiert Durchblasen und erhöht die Proteinbindung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg.
Amersham Hybond, 0.2 μm
  • Kompatibel mit einer Reihe von Lösungsmitteln, die zur schnellen Entfärbung genutzt werden
  • Amersham Hybond SEQ, 0.2 μ m
    • Speziell für die Proteinsequenzierung und die Festphasenanalyse von Aminosäuren entwickelt
    • Ausgezeichnetes Blotten für M-Proteiner<20,000
    Amersham Hybond LFP 0.2 μm
    • Speziell optimiert für den Fluoreszenz-Nachweis in Western Blot-Anwendungen
    • Geringe Hintergrundfluoreszenz und damit hohe Empfindlichkeit
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Hybond P
    25/Pckg.
    PVDF
    Ideal für Western Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind
    Blatt
    8 x 9 cm
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Bögen > 0.2 μm; Bögen; 8 x 9 cm; 25 Stck./Pckg.