Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Rollen
Ideal für Western-Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Rollen sind hydrophobe PVDF-Membranen.
Marke: Cytiva 10600022
659.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal für Western-Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind.Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen:Rollen sind hydrophobe PVDF-Membranen.
- Lieferung in Rollen.
- Hydrophobe Membranen aus PVDF
- Die geringe Porengröße eliminiert Durchblasen und erhöht die Proteinbindung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg.
Amersham Hybond 0,2 μm
- Kompatibel mit einer Reihe von Lösungsmitteln, die zur schnellen Entfärbung genutzt werden
Amersham Hybond SEQ 0.2 μm
- Speziell für die Proteinsequenzierung und die Festphasenanalyse von Aminosäuren entwickelt
- Ausgezeichnetes Blotten für Proteine Mr <20.000
Amersham Hybond LFP 0.2 μm
- Speziell optimiert für den Fluoreszenz-Nachweis in Western Blot-Anwendungen
- Geringe Hintergrundfluoreszenz und damit hohe Empfindlichkeit
Spezifikation
Speziell optimiert für den Fluoreszenz-Nachweis in Western Blot-Anwendungen | |
Rolle | |
4 m x 260 mm | |
LFP 0,2 μm |