Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktives Maleimid)
Zur selektiven Markierung freier Sulfhydrylgruppen, wie etwa Cystein-Rückständen in Peptiden, Proteinen und Oligonukleotiden
412.00 CHF - 4960.00 CHF
Spezifikation
Kitinhalt Folienpackungen mit jeweils 1, 1, 5, 25 oder 25mg getrocknetem Farbstoff
pH-Bereich 3 bis 10
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Menge Marker oder Farbstoff Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Marker oder Farbstoff Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10479724
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15631
1 mg Cy5.5. Cy5.5-Maleimid
550.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11515085
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15636
25 mg Cy5.5. Cy5.5-Maleimid
4960.00 CHF
25 Milligramm
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11545085
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15136
25 mg Cy5. Cy5-Maleimid
4920.00 CHF
25 Milligramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11515095
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA13130
5 mg Cy3 Cy3-Maleimid Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11555085
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15130
5 mg Cy5. Cy5-Maleimid
1410.00 CHF
5 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11525085
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15630
25 mg geliefert Cy5.5 Cy5.5-Maleimid Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10637475
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA13131
1 mg Cy3. Cy3-Maleimid
476.00 CHF
1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10248624
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15131
1 mg Cy5. Cy5-Maleimid
412.00 CHF
1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Verwendung monoreaktiver Maleimiden ist besonders geeignet bei der Antikörper-Markierung, weil die Farbstoffmoleküle von der Antikörper-Bindungsstelle entfernt eingeführt werden, was die Chance erhöht, dass die Funktionalität des markierten Moleküls nicht beeinträchtigt wird.
  • Geeignet zur Markierung von Antikörpern
  • Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
Antikörpermarkierung
Spezifikation
Spezifikation
Folienpackungen mit jeweils 1, 1, 5, 25 oder 25mg getrocknetem Farbstoff
3 bis 10
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1