Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktives Maleimid)
Zur selektiven Markierung freier Sulfhydrylgruppen, wie etwa Cystein-Rückständen in Peptiden, Proteinen und Oligonukleotiden
Marke: Cytiva PA15136
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Verwendung monoreaktiver Maleimiden ist besonders geeignet bei der Antikörper-Markierung, weil die Farbstoffmoleküle von der Antikörper-Bindungsstelle entfernt eingeführt werden, was die Chance erhöht, dass die Funktionalität des markierten Moleküls nicht beeinträchtigt wird.
- Geeignet zur Markierung von Antikörpern
- Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
Antikörpermarkierung
Spezifikation
Zur Markierung über Thiol-Gruppen.Zur Verwendung in Steady-State-Fluoreszenz-, FP- und FRET-Anwendungen. | |
Cy5-Maleimid | |
3 bis 10 | |
Löslich in kaltem und heißem Wasser | |
Cy5. |
25 mg | |
Folienpackungen mit jeweils 1, 1, 5, 25 oder 25mg getrocknetem Farbstoff | |
791,95 | |
2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden. | |
Blau |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1