Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktives Hydrazid)
Zur Markierung von freien Carbonylgruppen von Glykoproteinen und Kohlenhydraten
Marke: Cytiva PA15120
Beschreibung
Hydrazin-Ester bieten eine praktische Methode zur Markierung von freien Carbonylgruppen von Glykoproteinen und Kohlenhydraten. Für maximalen Komfort werden stabile aktive Hydrazin-Ester geliefert und als Feststoff gelagert.
- Große Auswahl an Großpackungen lieferbar, für höchste Wirtschaftlichkeit
- Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
Spezifikation
Zur Markierung über Carbonylgruppen. Zur Verwendung in Steady-State-Fluoreszenz-, FP- und FRET-Anwendungen. | |
Cy5-Hydrazid | |
3 bis 10 | |
Löslich in kaltem und heißem Wasser | |
Cy5 |
5 mg | |
Folienpackungen, jede enthält 1, 5 oder 25 mg getrockneten Farbstoff | |
791.99 | |
2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden. | |
Blau |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1