Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktivfarbstoff, 5-Packs
Verwendet für die genaueste Markierung. Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktiv-Farbstoff 5-Packs enthalten einen derivatisierten CyDye, der auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe trägt, um Aminogruppen genau zu markieren.
423.00 CHF - 999.00 CHF
Spezifikation
Menge Je
Kitinhalt Fünf Folienpackungen mit getrocknetem Farbstoff zur Markierung von 1 mg Protein
Ausreichend für Markierung von 1 mg Protein oder 30 nM Aminogruppen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
11798268
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA23501
Cy3.5 monofunktioneller Farbstoff Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11758268
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA22000
Reaktiver Farbstoff Cy2-bis Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11708278
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA25000
Cy5-Reaktivfarbstoff Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11728278
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA25500
Cy5.5 bis-funktionaler Farbstoff Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11738278
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA25501
Cy5.5 monofunktioneller Farbstoff
555.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 24-10-2028
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11718278
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA25001
Cy5 monofunktioneller Farbstoff
424.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10156044
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA23001
Cy3 monofunktionaler Farbstoff
423.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
    • Praktische Methode zur Markierung von Antikörpern, Proteinen, Medikamenten und Oligonukleotiden mit CyDye Fluoreszenz-Farbstoffen.
    • Für ELISA-, Immunpräzipitations- und Blotting-Anwendungen.
    • Farbstoffe werden in vorgemischten Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Markierungen zu gewährleisten.
Bestellinformation
Jedes Kit enthält fünf Fläschchen Farbstoff. Jedes Fläschchen reicht für die Markierung von 1 mg Protein oder30 nmol Aminogruppen.
Spezifikation
Spezifikation
Je
Fünf Folienpackungen mit getrocknetem Farbstoff zur Markierung von 1 mg Protein
Markierung von 1 mg Protein oder 30 nM Aminogruppen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1