Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktivfarbstoff, 5-Packs
Verwendet für die genaueste Markierung. Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktiv-Farbstoff 5-Packs enthalten einen derivatisierten CyDye, der auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe trägt, um Aminogruppen genau zu markieren.
Marke:  Cytiva PA25001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11718278
  • 424.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
    • Praktische Methode zur Markierung von Antikörpern, Proteinen, Medikamenten und Oligonukleotiden mit CyDye Fluoreszenz-Farbstoffen.
    • Für ELISA-, Immunpräzipitations- und Blotting-Anwendungen.
    • Farbstoffe werden in vorgemischten Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Markierungen zu gewährleisten.
Bestellinformation
Jedes Kit enthält fünf Fläschchen Farbstoff. Jedes Fläschchen reicht für die Markierung von 1 mg Protein oder30 nmol Aminogruppen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Markierung biologischer Verbindungen mit Cy5 monofunktionalem Farbstoff
Cy5-Mono-Reaktivfarbstoff, Packung
Markierung von 1 mg Protein oder 30 nM Aminogruppen
2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Blau
Jeweils
Fünf Folienpackungen mit getrocknetem Färbemittel zur Markierung von 1 mg Protein
791,99
Cy5 monofunktioneller Farbstoff
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: cy5 (mono-reactive)