Learn More
AMBMP Hydrochloride, >98%, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Wnt canonical signaling activator. Also inhibits tubulin polymerization. Suppresses TLR2/4/5-induced inflammatory response in human monocytes. Inhibits cell proliferation and induces cell cycle arrest in MDA-MB-231 breast cancer cells. Also decreases embryo to blastocyst development.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-6-(3-methoxyphenyl)-2,4-pyrimidinediamine hydrochloride |
Hinweise zur Reinheitsqualität | >98% |
Strukturformel | C19H18N4O3.HCl |
Menge | 50 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble to 100mM in DMSO |
Formelmasse | 386.84 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AMBMP Hydrochloride, >98%, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur