Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ BSA (50 mg/ml)
Ausgezeichneter PCR-Stabilisator
1270.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei –20 °C lagern. |
---|---|
Konzentration | 50 mg/ml |
Produktlinie | Ambion™ |
Versandbedingung | Trockeneis |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10536735
|
Invitrogen™
AM2618 |
5 x 50 mg |
1270.00 CHF
250 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Ambion Ultrapure BSA ist ein „nicht-acetyliertes“ BSA, das rein genug ist, um verwendet zu werden, wenn DNA- oder RNA-Integrität entscheidend sind. Jedes 50 mg-Röhrchen enthält BSA in einer Konzentration von 50 mg/ml. Bovines Serumalbumin (BSA) bietet viele Einsatzmöglichkeiten als Trägerprotein und als stabilisierendes Mittel bei enzymatischen Reaktionen. Bei Northern-, Southern- und Dot-Blot-Hybridisierungen dient BSA auch als Blocker. Es wird für Puffer in der Nick-Translation, in Polymerasereaktionen und Ligationen empfohlen. BSA ist auch ein häufiger Zusatz für PCR-Amplifikationen, Footprinting, und Gel-Shift-Assays. In Restriktionsdigestiva wurde nachgewiesen, dass BSA die Enzymaktivität erhöht. Das Molekülmasse beträgt 68 kDa. Ultrareines BSA wird nach strengsten Maßstäben auf DNAse, RNAse, Endonuklease, Protease, Peroxidase und alkalische Phosphataseaktivität getestet und auf Fluoreszenz-Hintergrund untersucht. Exonuklease-Aktivität: 3' – 5'.
Klonierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Bei –20 °C lagern. | |
Ambion™ | |
Flüssig |
50 mg/ml | |
Trockeneis |