Learn More
Invitrogen™ TRI Reagent™ Lösung
Isolieren Sie DNA, RNA und Protein mit einem einzigen Reagenz
Marke:  Invitrogen™ AM9738
Artikelnummer. 11312940
  • 379.00 CHF / 100 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
TRI Reagent™ Lösung bei 4 °C lagern.
1 h
Bakterien, Blut, bukkale Proben, Zellen, Pilze, Pflanzenproben, Gewebe, virale Proben, Hefe, Blut, Pflanzen, Zellen, Hefe
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
100 mL
Bacteria: ≤107 cells
Cells: ≤106
Plant: ≤106 cells
Tissue: ≤100 mg
Yeast: ≤106 cells
Organische Extraktion
Varies
Genomische DNA, Gesamt-RNA, Protein
Microarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Nuklease-Schutz-Assays, PCR, In-vitro-Translation, Northern Blotting
Raumtemperatur
RNA: ≤15 μg (cells), ≤10 μg (tissue)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2828146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9738
Chargennummer2854904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM9738
Chargennummer2889917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9738
Chargennummer2931350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9738
Chargennummer2959369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberAM9738
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ TRI Reagent™ Lösung > 100 ml