Learn More
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase-Plus™ Enzyme Mix (200 U/μL)
Hochreines Enzym als Mischung aus klonierter RNA-Polymerase und RNase-Inhibitor
Marke: Invitrogen™ AM2718
1012.78 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Ein Röhrchen enthält 30.000 Einheiten in einer Konzentration von 20 E/μl.
Beschreibung
- Dieses Enzym hat eine hohe Spezifität für seinen Promotor und transkribiert große Mengen an RNA ohne Crosstalk zwischen Promotoren.
- Wird in einem Röhrchen mit 30.000 U in einer Konzentration von 200 U/μl geliefert.
- Das Enzym enthält radioaktiv markierte Nukleotide sowie viele modifizierte Nukleotide.
- Der Einsatz des RNase-Inhibitors bietet umfassenden Schutz gegen enzymatische Zersetzung der synthetisierten RNA, wodurch das Enzym ideal für die Synthese von RNA für Blot- und In-situ-Hybridisierungssonden, RPA-Analysen, In-vitro-Translationen und Antisense-RNA ist
Definition der Einheit: Eine Einheit ist die Menge des T7 RNA-Polymerase T7 RNA Polymerase-Plus™ Enzym-Mix, die für die Katalyse der Integration von 1 nmol Nucleosid-Triphosphat in 60 Minuten bei 37 °C erforderlich ist.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese, RNA-Markierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Bei –20 °C lagern. | |
T7-RNA-Polymerase | |
T7 | |
200 U/μl |
Trockeneis | |
Ambion™ | |
200 μl | |
DNA |