Learn More
Invitrogen™ Ambion™ T7 RNA Polymerase, cloned, 200 U/μL
Diese klonierte, hochreine Ambion™ T7-RNA-Polymerase hat eine hohe Spezifität für ihren Promotor.
Marke: Invitrogen™ AM2085
1117.06 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Enzym transkribiert große Mengen RNA aus DNA-Sequenzen, die dem Promotor nachgelagert sind, und zeigt keinen Crosstalk zwischen Promotoren. Ein Röhrchen mit 30.000 U in einer Konzentration von 200 U/μl wird mitgeliefert. Seine hohe Reinheit macht sie ideal für die Synthese von RNA-Hybridisierungssonden mit hochgradig spezifischer Aktivität, biologisch aktiver mRNA und Antisense-RNA. Die RNA-Polymerase wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease-, Protease- und RNase-Aktivität getestet. Die Funktionalität des Enzyms wird in der In-vitro-Transkriptionsreaktion unter optimaler und begrenzender UTP-Konzentration getestet.
Definition der Einheit:
Eine Einheit ist die Menge der T7 RNA-Polymerase, die für die Katalyse der Einbindung von 1 nmol Nucleosid-Triphosphat in 60 Minuten bei 37 °C benötigt wird
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
T7-RNA-Polymerase | |
30,000 units |
Trockeneis | |
Ambion™ |