Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase-Hemmer, geklont, 40 U/μl
Bindet neutrale Pankreasenzyme vom Typ N-RNase A
Marke:  Invitrogen™ AM2684
829.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10430725
  • 1214.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Der Ambion RNase-Inhibitor, ein bei E. coli produziertes rekombinantes humanes Protein, ist ein starker Inhibitor neutraler Bauchspeicheldrüsenenzyme vom Typ RNase A. Der Hemmmodus ist nicht kompetitiv; der Inhibitor bindet RNasen in einem Verhältnis von 1:1 fest. Das Enzym inaktiviert nachweislich die in vielen Geweben und Zelltypen vorhandenen RNasen. Die Zugabe des Ribonuklease-Inhibitors (RI) hat sich als nützlich erwiesen, wenn die Integrität der RNA beibehalten werden muss, z. B. bei der Herstellung von cDNA durch reverse Transkription, In-vitro-RNA-Transkription und In-vitro-Proteinsynthese. RI hemmt RNase I, T1, T2, H, U1, U2 oder CL3 nicht. RI benötigt mindestens 1 mM DTT für die Aufrechterhaltung der Aktivität und hat einen Aktivitätsbereich zwischen pH 5,0 und 8,0 mit Aktivitätsmaximum zwischen pH 7,0 und 8,0. Da die Hemmung durch Bildung eines 1:1-Komplexes mit RNasen erfolgt, muss darauf geachtet werden, dass der Ribonuklease-Inhibitor nicht denaturiert oder oxidiert wird (z. B. durch Zugabe von SDS, Harnstoff usw.). Die Transkription, Translation und cDNA-Synthesereaktionen sollten um RI ergänzt werden, um eine endgültige Konzentration von 1 E/μl zu erreichen. Der RNase-Inhibitor wird rigoros auf kontaminierende RNase-, Endonuklease-, Exonuklease- und Protease-Aktivität untersucht.
Einheitendefinition: Eine Einheit ist die Proteinmenge, die erforderlich ist, um die Aktivität von 5 ng der RNase A um 50 % zu hemmen. Einheiten-Assaybedingungen: 100 mM Tris-Acetat (pH 6,5), 1 mM EDTA, 1 mM zyklischer 2'-, 3'-CMP und RNase-Inhibitoren. Durch Zugabe von RNase A wird die Reaktion ausgelöst. Die Aktivität des RNase-Inhibitors wird durch die Hemmung der Hydrolyse von zyklischer 2'-, 3'-CMP durch RNase A gemessen
Anwendungen:
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mM
Ambion™
Trockeneis
Bei –20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
10000 U
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2808402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2684
Chargennummer2781854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2684
Chargennummer2808400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2684
Chargennummer2794381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2684
Chargennummer2808405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2684
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Ambion™ RNase-Hemmer, geklont, 40 U/μl > 10.000 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.