Learn More
Invitrogen™ RNaseZap™ RNase Dekontaminationstücher (Nachfüller)
Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
Brand:  Invitrogen™ AM9788
396.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10504625
  • 594.00 CHF / 300 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
View Available Promotions
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Alert:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Description
Description
Invitrogen™ RNaseZap™ Wischtücher entsprechen RNaseZap™ im praktischen Tücherformat. Einfach RNasen von den Oberflächen wischen und mit RNase-freiem Wasser spülen. Die Lieferung umfasst 100 Tücher (Pop-up Sheets) in einem Dispenser.
  • Praktisches Tücherformat
  • Entfernt restlos alle RNase-Kontaminationen von Oberflächen aus Glas und Kunststoff. Ideal geeignet für die Reinigung von Arbeitsflächen, Pipettiergeräten und Geräten, die RNase-frei bleiben müssen
Wirkt sofort beim Auftragen; kein Erhitzen oder Autoklavieren nötig. Das beliebte Invitrogen™ RNaseZap™ gibt es jetzt als praktische Tücher. RNaseZap™ Wischtücher eliminieren RNase-Kontamination auf Arbeitsflächen, Pipettiergeräten und Geräten, die RNase-frei sein müssen. RNaseZap™ ist eine Formulierung aus drei gegen RNase aktiven Bestandteilen. Im Gegensatz zu anderen Produkten entfernt es auf effiziente Weise selbst hohe RNase-Kontaminationen. Nach gründlichem Spülen hinterlässt RNaseZap™ keine Rückstände, die enzymatischen Reaktionen entgegen wirken. Hinweis: Die Komponenten sind separat verpackt. Die Tücher und RNaseZap™ Lösung befinden sich vor dem ersten Gebrauch im Pop-Up-Dispenser.
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Wischtücher
Bei Raumtemperatur lagern.
300 Blatt
Ambion™, ElectroZap
Nachfüller, 3 x 100 Tücher auf Rollen
Raumtemperatur
RNase-Kontrollreagenz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2815624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9788
Chargennummer2828770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9788
Chargennummer2789511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9788
Chargennummer2844284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9788
Chargennummer2856746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9788
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ RNaseZap™ RNase Dekontaminationstücher (Nachfüller) > Nachfüller, 3 x 100 Tücher auf Rollen