Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase I, geklont, 100 U/μl
Spaltet effizient nach allen vier Basen einzelsträngiger RNA, im Gegensatz zu RNase A, die nur nach C- und U-Rückständen spaltet
457.00 CHF - 862.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 100 U/μl |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Versandbedingung | Trockeneis |
Enzym | RNase |
Produkttyp | RNase I |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10545195
|
Invitrogen™
AM2294 |
10.000 U |
457.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10330065
|
Invitrogen™
AM2295 |
25.000 E |
862.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
RNase I beseitigt alle RNA-Dinukleotid-Bindungen, die ein 5'-Hydroxyl- und 2'-, 3'-zyklisches Monophosphat hinterlassen. RNase I baut jede RNA zu einer Mischung aus Mononukleotiden, Dinukleotiden und Trinukleotiden ab und zersetzt die DNA nicht, obwohl sie sich an die DNA bindet. Es wird eine deutliche Präferenz für einsträngige RNA gegenüber doppelsträngiger RNA erzielt, wodurch gute Anwendbarkeit in Ribonuklease-Schutzassays gegeben ist.
- Lieferung in einem Röhrchen mit 10.000 U (100 U/μl).
- Endonukleasefrei, exonukleasefrei, proteasefrei
- Rigoros auf nicht spezifische kontaminierende Endonuklease, Exonuklease und Protease-Aktivität getestet
- Einheiten-Definition: Eine Einheit ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um 1 μg säurelösliches Material aus Mausleber-RNA in 30 min bei 37°C zu produzieren
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
100 U/μl | |
Trockeneis | |
RNase I |
-20 °C | |
RNase | |
Ambion™ |