Learn More
Invitrogen™ RNase Cocktail™ Enzymgemisch
Endonukleasefrei, exonukleasefrei, proteasefrei
310.00 CHF - 852.00 CHF
Spezifikation
Versandbedingung Trockeneis
Enzym RNase
Produkttyp RNase-Cocktail-Enzymgemisch
Produktlinie Ambion™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10036284
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM2286
1 ml
310.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10638255
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM2288
5 × 1 ml
852.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
RNase Cocktail™ ist ein Gemisch aus zwei hochreinen Ribonukleasen, RNase A (500 U/ml) und RNase T1 (20.000 U/ml), und ist frei von DNase und Nicking-Aktivitäten. Wird RNA allein durch RNase A verdaut, sind die dabei entstehenden RNA-Fragmente groß genug, um auf Agarosegelen bzw. als Niederschlag in Ethanol sichtbar zu sein. RNase A schneidet nach C- und U-Resten, während RNase T1 hinter G-Resten spaltet. Folglich kann durch ein Gemisch aus beiden Enzymen die Größe der RNA-Fragmente effektiver reduziert werden als mit nur einer Ribonuklease.
  • Verwenden Sie RNase Cocktail für alle Prozesse, in denen ein RNA-Abbau gewünscht ist, zum Beispiel bei Plasmid-Minipreps oder Ribonuklease-Protektionsassays
  • RNase Cocktail wird in 50 % Glycerin geliefert, um maximalen Anwenderkomfort zu gewährleisten.
  • Konzentration der Einheit RNase A mit 500 U/ml und RNase T1 mit 20.000 U/ml
  • Qualitätskontrolle: RNase Cocktail Enzyme Mix wird nach strengen Kriterien auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und Protease-Aktivität getestet; die Funktionalität wird in einem Ribonuklease-Schutzassay bestimmt
  • Einheiten-Definitionen: RNase A: Eine Einheit RNase A entspricht der Menge, die erforderlich ist, um die Absorption bei 286 nm um 0,0146 Absorptionseinheiten pro Minute in einem 1 ml-Volumen zu erhöhen
  • Einheiten-Assaybedingungen: 100 mM Tris-Acetat (pH 6,5), 1 mM EDTA und 1 mM zyklisches 2',3'-CMP.
  • RNase T1: 100 Einheiten RNase T1 entsprechen der Enzymmenge, durch die bei Raumtemperatur und mit 60 μg/ml Hefe-Gesamt-RNA als Substrat eine Zunahme der Absorption bei 260 nm um 0,01428 Einheiten pro Minute erzielt wird.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese und Blotting, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Trockeneis
RNase
RNase-Cocktail-Enzymgemisch
Ambion™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ RNase Cocktail™ Enzymgemisch