Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase A, affinitätsgereinigt, 1 mg/ml
Es wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und Proteaseaktivität untersucht
287.00 CHF - 856.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 1 mg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Versandbedingung Trockeneis
Enzym RNase
Produkttyp RNase A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10095064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM2270
200 μg
287.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10544255
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM2271
1 mg
856.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ambion RNase A ist Endonuklease, die speziell 3'-U- und C-Rückstände spaltet. Affinity Purified RNase A ist für entscheidende Anwendungen vorgesehen, wenn DNase und anderen unspezifischen Nukleaseaktivitäten keinesfalls vorhanden sein dürfen.
  • Lieferung in einem Röhrchen mit 200 μg (1 mg/ml).
  • Das Präparat enthält RNase B, eine Kohlenhydratisoform der RNase A
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese und Blotting, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
1 mg/ml
Trockeneis
RNase A
-20 °C
RNase
Ambion™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Ambion™ RNase A, affinitätsgereinigt, 1 mg/ml