Learn More
Invitrogen™ RiboPure™ RNA Purification Kit
Keine enzymatische Vorbehandlung erforderlich
1186.00 CHF - 1354.00 CHF
Spezifikation
Isolation Technology | Spin Column (Glass Fiber Filter) |
---|---|
Aufreinigungszeit | 30 min. (After sample homogenization) |
Elutionsvolumen | 100 μl |
Probentyp | Cells, Tissue |
Endprodukttyp | Gesamt-RNA |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10321325
|
Invitrogen™
AM1924M |
Kit mit Handbuch | TRI reagent, filter cartridges, 2 mL collection tubes, wash solution concentrate, elution buffer, and manual | N/A | |||||
10107824
|
Invitrogen™
AM1924 |
1186.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||||
Beschreibung
Das Ambion RiboPure Kit wurde für die schnelle Aufreinigung von qualitativ hochwertiger RNA aus Gewebeproben oder kultivierten Zellen entwickelt. Das Kit kombiniert TRI Reagent™ mit einer Glasfaserfilterreinigung, um außergewöhnlich reine RNA ohne Restproteine und Lipide zu erzielen. Das Kit enthält jeweils ausreichend Reagenzien für 50 Reinigungen von 1–100 mg Gewebe oder 0.1–20 x 10 6 kultivierten Zellen.
Die mit dem RiboPure Kit isolierte RNA eignet sich für alle gängigen Downstream-Anwendungen, einschließlich cDNA-Synthese, Echtzeit- und Endpunkt-RT-PCR, Mikroarray-Analyse, Northern Blots und RNase Protection Assays. Das RiboPure Protokoll eignet sich besonders für die Verarbeitung von Proben, die schwer zu stören sind, oder Proben mit großen Mengen Ribonuklease oder anderen Kontaminanten. Die Proben werden zunächst in TRI Reagenz homogenisiert, einer monophasischen Lösung, die Phenol- und Guanidin-Thiocyanat enthält, um schnell Zellen zu lysieren und Nukleasen zu inaktivieren. Die Zugabe von Bromochloropropan (BCP) führt zur Trennung des Homogenats in wässrige und organische Phasen. RNA wird in die wässrige Phase geteilt, während DNA und Protein in der Interphase und organischen Phase verbleiben. Die wässrige Phase wird entfernt und durch einen Glasfaserfilter geleitet, der die RNA bindet. Der Filter wird gewaschen und die RNA eluiert. Das Verfahren ist mit Geweben kompatibel, die in der Ambion's RNAlater™ gelagert wurden. Die Gesamt-RNA-Ausbeute beträgt in der Regel 100–500 μg pro 100 mg Gewebe, je nach Gewebetyp.
- Liefert die höchstmögliche Reinheits-RNA
- Ideal für die strengsten Downstream-Anwendungen
- Einfache Handhabung problematischer Proben
- Schnell (weniger als 30 Minuten) und einfache Handhabung
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anwendungen:
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spin Column (Glass Fiber Filter) | |
100 μl | |
Gesamt-RNA | |
RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung | |
Zellen: 0,1 – 20 x 106, Gewebe: 5–100 mg |
30 min. (After sample homogenization) | |
Cells, Tissue | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Raumtemperatur | |
Bis zu 500 μg |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.