Learn More
Invitrogen™ RiboPure™ RNA Purification Kit
Keine enzymatische Vorbehandlung erforderlich
Marke: Invitrogen™ AM1924
889.50 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Ambion RiboPure Kit wurde für die schnelle Aufreinigung von qualitativ hochwertiger RNA aus Gewebeproben oder kultivierten Zellen entwickelt. Das Kit kombiniert TRI Reagent™ mit einer Glasfaserfilterreinigung, um außergewöhnlich reine RNA ohne Restproteine und Lipide zu erzielen. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für 50 Aufreinigungen aus 1 bis 100 mg Gewebe oder 0,1 bis 20 x 106 kultivierten Zellen.
Die mit dem RiboPure Kit isolierte RNA eignet sich für alle gängigen Downstream-Anwendungen, einschließlich cDNA-Synthese, Echtzeit- und Endpunkt-RT-PCR, Microarray-Analyse, Northern Blots und RNase-Protektionsassays. Das RiboPure Protokoll eignet sich besonders für die Verarbeitung von Proben, die schwer zu stören sind, oder Proben mit großen Mengen Ribonuklease oder anderen Kontaminanten. Die Proben werden zunächst in TRI Reagenz homogenisiert, einer monophasischen Lösung, die Phenol- und Guanidin-Thiocyanat enthält, um schnell Zellen zu lysieren und Nukleasen zu inaktivieren. Die Zugabe von Bromochloropropan (BCP) führt zur Trennung des Homogenats in wässrige und organische Phasen. RNA wird in die wässrige Phase geteilt, während DNA und Protein in der Interphase und organischen Phase verbleiben. Die wässrige Phase wird entfernt und durch einen Glasfaserfilter geleitet, der die RNA bindet. Der Filter wird gewaschen und die RNA eluiert. Das Verfahren ist mit Geweben kompatibel, die in Ambions RNAlater™ gelagert wurden. Die Gesamt-RNA-Ausbeute beträgt in der Regel je nach Gewebetyp 100 bis 500 μg pro 100 mg Gewebe.
- Liefert die höchstmögliche Reinheits-RNA
- Ideal für die strengsten Downstream-Anwendungen
- Einfache Handhabung problematischer Proben
- Schnelles (weniger als 30 Minuten) und einfaches Verfahren
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anwendungen:
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 50 ml TRI-Reagenz; bei 4 °C • 50 Filterkartuschen, Raumtemperatur • 100 Entnahmeröhrchen (2 ml); Raumtemperatur • 60 ml Waschlösung (konzentriert); Raumtemperatur • 11 ml Elutionspuffer; Raumtemperatur |
|
30 Min. (nach Probenhomogenisierung) | |
Zellen, Gewebe, Gewebe (Säugetiere) | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
50 Aufreinigungen | |
Zellen: 0,1 – 20 x 106, Gewebe: 5–100 mg |
Spin-Säule (Glasfaserfilter) | |
100 μl | |
Gesamt-RNA | |
RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung | |
Raumtemperatur | |
Bis zu 500 μg |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.