Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase H, aus E. coli, 10 U/μl
Endonukleasefrei, exonukleasefrei, proteasefrei
306.00 CHF - 784.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 10 U/μl |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Versandbedingung | Trockeneis |
Enzym | RNase |
Produktlinie | Ambion™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10360395
|
Invitrogen™
AM2293 |
1000 E |
784.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10311375
|
Invitrogen™
AM2292 |
200 U |
306.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ribonuklease H (RNase H) ist von einem E. coli-Stamm isoliert, der das Gen überexprimiert. RNase H beseitigt RNA in RNA:DNA-Hybriden speziell zur Herstellung von 3'-Hydroxyl- und 5'-Phosphat-terminierten Produkten.
- Beseitigt keine DNA oder unhybridisierte RNA
- Integraler Bestandteil der meisten RNA-Amplifikations- und NASBA-Protokolle und kann verwendet werden, um spezifische RNAs zu beseitigen, wenn komplementäres DNA-Oligo hybridisiert wird, wie z. B. die Entfernung des Poly(A)-Schwanzes von mRNA, die mit Oligo(dT) hybridisiert wird
- Rigoros getestet auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse- und Protease-Aktivität
- Lieferung in einem Röhrchen mit 200 U (10 U/μl
- Einheiten-Definition: Eine Einheit Ribonuklease H ist die Enzymmenge, die erforderlich ist, um 1,5 Fluoreszenz-RFUs pro Sekunde bei 37°C zu erhöhen, wobei 20 pmol der RNaseAlert™-Sonde verwendet wird, die mit 1.000 pmol eines komplementären Oligonukleotids als Substrat gekoppelt ist
PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
10 U/μl | |
Trockeneis | |
Ambion™ |
-20 °C | |
RNase |