Learn More
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ T7 ULTRA Transkriptionskit
Generieren Sie RNA-Transkripte mit höheren Proteinausbeuten
Marke:  Invitrogen™ AM1345
917.37 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10219104
  • 1376.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: T7-Enzymgemisch, 10X Reaktionspuffer, 2XNTP/ARCA-Lösung, GTP-Lösung, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithiumchlorid-Fällungslösung, E-PAP, 5X E-PAP-Puffer, ATP-Lösung, MnCl2, Formaldehyd Ladefarbstoff, nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Beschreibung
Das mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra Kit kombiniert ein neues Cap-Analogon, das Anti-Reverse-Cap-Analogon (ARCA), mit einer patentierten, ertragreichen Transkriptionstechnologie zur Generierung von RNA-Transkripten, um höhere Proteinerträge im Vergleich zu anderen Transkripten bei der Translation zu erzielen.
  • RNA-Ausbeute: 20 – 30 μg
  • Synthetisieren Sie mehr Protein aus in-vitro-transkribierter RNA
  • Effizientere Expression von RNA-Transkripten sowohl in-vitro als auch in-vivo
  • Stabilisierung von In-Vivo-Transkripten mit enthaltenen Reagenzien zum Anhängen des Poly(A)-Terminus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T7 Enzym-Mix, 10x Reaktionspuffer 2XNTP⁄ARCA-Lösung, GTP-Lösung, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithium-Chlorid-Fällungslösung, E-PAP, 5x E-PAP-Puffer, ATP-Lösung, MnCl2 und Formaldehyd-Lastfarbstoff werden alle bei –20 °C gelagert. Das Nuklease-freie Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden.
Kit
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Ambion™, mMESSAGE mMACHINE™
10 Reaktionen
Trockeneis
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid
Synthetische mRNA, mRNA, ARCA-capped mRNA
mRNA, synthetische mRNA
10 Reaktionen
T7 In-vitro-Transkriptionskit
T7
20 – 30 µg
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2794620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberAM1345
Chargennummer2861121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberAM1345
Chargennummer2811261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1345
Chargennummer2828658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1345
Chargennummer2811258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1345
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ T7 ULTRA Transkriptionskit > 10 Reaktionen