Learn More
Invitrogen™ MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit
Bakterielle mRNA-Isolierung und -Reinigung
Marke:  Invitrogen™ AM1905
1139.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10670556
  • 1424.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Kontroll-RNA, Capture-Oligo-Gemisch, Glykogen und 3M Natriumacetat bei -20 °C lagern. Oligo MagBeads, Bindungspuffer und Waschlösung bei 4 °C lagern. Nuklease–freies Wasser, 1,5-ml-Röhrchen und Entnahmeröhrchen bei Raumtemperatur lagern.
Gesamt-RNA (bakteriell)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
20 Aufreinigungen
20 preps
Hybridisierungserfassung, Magnetic Bead
mRNA (bakteriell)
Microarray-Analyse, Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), cDNA-Bibliothekserstellung, Northern Blotting
Ambion™, MICROBEnrich
Gesamt-RNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2740724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2023 Catalog NumberAM1905
Chargennummer2740709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2023 Catalog NumberAM1905
Chargennummer2712965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2023 Catalog NumberAM1905
Chargennummer2712416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2023 Catalog NumberAM1905
Chargennummer2712959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2023 Catalog NumberAM1905
Name des Produkts
Invitrogen™ MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit > 20 Aufreinigungen