Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Negative Control #1 siRNA
Ambion™ In-vivo-Negativkontrolle Nr. 1 siRNA
Marke:  Invitrogen™ 4457289
3313.15 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15541104
  • 5090.00 CHF / 250 Nanomol
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Die siRNA (Annealing) wird bei Umgebungstemperatur als getrocknete Oligonukleotide in einem einzigen Röhrchen zusammen mit 1,75 ml nukleasefreiem Wasser zur Resuspension geliefert. Bei oder unter –20 °C lagern.
siRNA
Unkonjugiert
siRNA
250 nmol
Negativkontrolle
RNAi, Transfektion
Ambion™
In vivo, HPLC
Raumtemperatur
Name des Produkts
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Negative Control #1 siRNA > 250 nmol